4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
CFF97.1 017085-5G 017085-1G
CHMPCFF97.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF97.1 FLUO017085-5G FLUO017085-1G
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Formule: C₁₀H₉ClN₂O₂
MW: 224,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD01570172
Numéro CAS: 13790-39-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité