Cyclopropanesulphonyl chloride ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Cyclopropanesulphonylchloride
C2187-1G C2187-5G
TCIAC2187-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAC2187-1G TCIAC2187-5G
Cyclopropanesulphonyl chloride ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Cyclopropanesulphonyl chloride
Formule: C₃H₅ClO₂S
MW: 140,59 g/mol
Point d'ébullition: 60°C
Point d'éclair: 96°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01631933
Numéro CAS: 139631-62-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351eb29833224c97f6f111ff02d7a9175ebf2ee3&vid=351eb29833224c97f6f111ff02d7a9175ebf2ee3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité