Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol]

Synonyms: 1,3-Bis(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane, 1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)amino]propane, 2,2'-(Propane-1,3-diylbis(azanediyl))bis(2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol), BIS-TRIS propane, 2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol]

045146-100G 045146-25G
FLUO045146-100GEA 0 EUR InStock
FLUO045146-100G FLUO045146-25G
2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol]
2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol]


Formule: C₁₁H₂₆N₂O₆
MW: 282,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004689
Numéro CAS: 64431-96-5
EINECS: 264-899-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité