(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexylenediamine
Danger
Synonyms: (R,R)-DACH, (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine
012705-1G 012705-5G
FLUO012705-1GEA 0 EUR InStock
FLUO012705-1G FLUO012705-5G
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexylenediamine
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexylenediamine
Formule: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 187 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 14…15 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00062985
Numéro CAS: 20439-47-8
ONU: 3259
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité