Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(1-Chloro-1-méthyléthyl)benzène

Danger

033938-25G 033938-5G
FLUO033938-25GEA 0 EUR InStock
FLUO033938-25G FLUO033938-5G
(1-Chloro-1-méthyléthyl)benzène
(1-Chloro-1-méthyléthyl)benzène


Formule: H₃CCCl(C₆H₅)CH₃
MW: 154,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040715
Numéro CAS: 934-53-2
EINECS: 213-284-8
ONU: 3265
ADR: 8,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6e2b5be29f9c505a7241fbbbbb8f9fa48f0867c&vid=e6e2b5be29f9c505a7241fbbbbb8f9fa48f0867c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité