Bis(2,4-pentanedionato-O,O')nickel (II) hydraté ≥85.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Acetylacetone nickel(II) salt hydrate, Nickel (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O') hydrate, Bis(2,4-pentanedionato-O,O')nickel (II) hydrate, Nickel (II) 2,4-pentanedionate hydrate, Bis(2,4-pentanedionato)nickel(II) hydrate
N0096-25G N0096-500G N0096-100G
TCIAN0096-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAN0096-25G TCIAN0096-500G TCIAN0096-100G
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')nickel (II) hydraté ≥85.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')nickel (II) hydraté
Formule: C₁₀H₁₄NiO₄·xH₂O
MW: 256,91 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00149058
Numéro CAS: 120156-44-7
EINECS: 221-875-7
Merck Index: 14,06500
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9894e7136d730b601f06248e73cbc3faa619fc7e&vid=9894e7136d730b601f06248e73cbc3faa619fc7e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Dark green to Dark purple powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 85.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
Water max. 14.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité