Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3-(4-chlorophényl)propionique

Synonyms: 3-(4-Chlorophenyl)propanoic acid

121300-1G 121300-5G
FLUO121300-1GEA 0 EUR InStock
FLUO121300-1G FLUO121300-5G
Acide 3-(4-chlorophényl)propionique
Acide 3-(4-chlorophényl)propionique


Formule: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016555
Numéro CAS: 2019-34-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité