5-Benzyloxyindole
Synonyms: 5-Benzyloxy-1H-indole, 5-(Benzyloxy)-1H-indole
016236-25G 016236-5G
FLUO016236-25GEA 0 EUR InStock
FLUO016236-25G FLUO016236-5G
5-Benzyloxyindole
5-Benzyloxyindole
Formule: C₁₅H₁₃NO
MW: 223,27 g/mol
Point d'ébullition: 165 °C (0.1 mmHg)
Point de fusion: 107 °C
Numéro MDL: MFCD00005676
Numéro CAS: 1215-59-4
EINECS: 214-930-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité