Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine


040847-100G 040847-25G 040847-5G
FLUO040847-100GEA 0 EUR InStock
FLUO040847-100G FLUO040847-25G FLUO040847-5G
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine


Formule: C₅H₂BrClN₂O₂
MW: 237,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00222270
Numéro CAS: 67443-38-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité