Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,5-Difluoro-2-méthoxybenzonitrile


033801-1G 033801-5G
FLUO033801-1GEA 0 EUR InStock
FLUO033801-1G FLUO033801-5G
4,5-Difluoro-2-méthoxybenzonitrile
4,5-Difluoro-2-méthoxybenzonitrile


Formule: C₈H₅F₂NO
MW: 169,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD06660346
Numéro CAS: 425702-28-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité