Acétate d'octyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Acetic acid octyl ester
A0042-25ML A0042-500ML
TCIAA0042-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0042-25ML TCIAA0042-500ML
Acétate d'octyle ≥98.0% (par GC)
Acétate d'octyle
Formule: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Point d'ébullition: 210°C
Point de fusion: –38.5 °C
Densité: 0,885 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 95°C
Numéro MDL: MFCD00009562
Numéro CAS: 112-14-1
EINECS: 203-939-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8fb9d5807b1d67cb3c1e42b89204f66134d09de&vid=5f4e5317e303701d44f625e6818c40a68d1fb98b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité