Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-6-nitrotoluène

Attention

024859-25G 024859-5G
FLUO024859-25GEA 0 EUR InStock
FLUO024859-25G FLUO024859-5G
2-Bromo-6-nitrotoluène
2-Bromo-6-nitrotoluène


Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Point d'ébullition: 143 °C (22 mmHg)
Point de fusion: 42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009792
Numéro CAS: 55289-35-5
EINECS: 259-566-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité