Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Aminopyrazole

Synonyms: 3-Pyrazolamine, 3-AP, 1H-Pyrazol-3-amine, 3-Aminopyrazole

035587-25G 035587-5G
FLUO035587-25GEA 0 EUR InStock
FLUO035587-25G FLUO035587-5G
3-Aminopyrazole
3-Amino-1H-pyrazole


Formule: C₃H₅N₃
MW: 83,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005236
Numéro CAS: 1820-80-0
EINECS: 217-338-1
ONU: 3259
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité