Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone

Synonyms: (R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone

040327-1G 040327-25G 040327-5G
FLUO040327-1GEA 0 EUR InStock
FLUO040327-1G FLUO040327-25G FLUO040327-5G
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone


Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010846
Numéro CAS: 102029-44-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité