Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride

Danger
Synonyms: Dihydrochloride TMB, TMB-HCl, TMB 2HCl, TMB dihydrochloride

045136-25G 045136-5G
FLUO045136-25GEA 0 EUR InStock
FLUO045136-25G FLUO045136-5G
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride


Formule: C₁₆H₂₀N₂·2HCl
MW: 313,27 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012961
Numéro CAS: 64285-73-0
EINECS: 264-769-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité