5-Fluoro-5'-deoxyuridine (Doxifluridine) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD3579-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAD3579-1G TCIAD3579-5G
5-Fluoro-5'-deoxyuridine (Doxifluridine) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Fluoro-5'-deoxyuridine (Doxifluridine)
Formule: C₉H₁₁FN₂O₅
MW: 246,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00866530
Numéro CAS: 3094-09-5
Merck Index: 14,03437
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/55/68/28985568.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +18.0 to +22.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité