Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile


036662-1G 036662-5G
FLUO036662-1GEA 0 EUR InStock
FLUO036662-1G FLUO036662-5G
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile


Formule: C₅H₃BrN₄
MW: 199,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00173661
Numéro CAS: 94741-70-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité