Colonnes capillaires, CP-Select 624 CB
Fournisseur: VARIAN
CP7411 CP7414 CP7416 CP7412 CP7415 CP7416I5 CP7417 CP7418 CP7413
VARICP7411EA 787 EUR InStock
VARICP7411 VARICP7414 VARICP7416 VARICP7412 VARICP7415 VARICP7416I5 VARICP7417 VARICP7418 VARICP7413
Colonnes capillaires, CP-Select 624 CB
Colonnes pour chromatographie
The CP-Select 624 CB is a highly reproducible version of the popular 624 phase and has 2-3 times lower bleed than conventional columns.
  • Guaranteed for EPA volatiles with methods 524.2, 624 and 8015 for maximum confidence
  • Excellent peak shape for polar and basic compounds for accurate results
  • Specified by Pharmacopoeia Method V.3.3.9 for residual solvent analysis, providing compliancy
The Select 624 CB, a 6% cyanopropylphenyl, 94% dimethylsiloxane phase is synthesized and fully characterized to ensure maximum column-to-column reproducibility.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité