4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
N0548-25G N0548-5G
TCIAN0548-25GEA 208 EUR InStock
TCIAN0548-25G TCIAN0548-5G
4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide ≥98.0% (par GC)
4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formule: C₉H₇F₃N₂O₃
MW: 248,1600 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017994
Numéro CAS: 393-12-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2074177ba885840b5b16eaa1dc061c393f9d0322&vid=2074177ba885840b5b16eaa1dc061c393f9d0322&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 125.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité