Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Furan-2,3-dicarboxylic acid


040192-1G 040192-5G
FLUO040192-1GEA 0 EUR InStock
FLUO040192-1G FLUO040192-5G
Furan-2,3-dicarboxylic acid
Furan-2,3-dicarboxylic acid


Formule: C₆H₄O₅
MW: 156,0930 g/mol
Numéro MDL: MFCD01860231
Numéro CAS: 4282-24-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité