Furan-2,5-dicarboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Furandicarboxylic acid
F0710-25G F0710-5G
TCIAF0710-25GEA 256 EUR InStock
TCIAF0710-25G TCIAF0710-5G
Furan-2,5-dicarboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Furan-2,5-dicarboxylic acid
Formule: C₆H₄O₅
MW: 156,09 g/mol
Point de fusion: 320°C
Numéro MDL: MFCD00016582
Numéro CAS: 3238-40-2
EINECS: 221-800-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f016cf276303d6ad6a8244bba74626f01a96a95&vid=7f016cf276303d6ad6a8244bba74626f01a96a95&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité