5-Indoleboronic acid pinacol ester
Synonyms: Indole-5-boronic acid pinacol ester, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
010834-5G 010834-1G
FLUO010834-5GEA 0 EUR InStock
FLUO010834-5G FLUO010834-1G
5-Indoleboronic acid pinacol ester
5-Indoleboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₈BNO₂
MW: 243,1092 g/mol
Numéro MDL: MFCD03789263
Numéro CAS: 269410-24-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité