5-Indoleboronic acid
Synonyms: (1H-indol-5-yl)boronic acid, (1H-Indol-5-yl)boronic acid, 5-Indolylboronic acid
011040-5G 011040-1G
FLUO011040-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011040-5G FLUO011040-1G
5-Indoleboronic acid
5-Indoleboronic acid
Formule: C₈H₈BNO₂
MW: 160,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD01319013
Numéro CAS: 144104-59-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité