Tetrahydropyran-2-methanol ≥94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxymethyltetrahydropyran, 2-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran
L17417.06 L17417.14
L17417.06EA 40.2 EUR InStock
L17417.06 L17417.14
Tetrahydropyran-2-methanol ≥94%
Tetrahydropyran-2-methanol
Purity: 94% CAS No.: 100-72-1 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4580 Melting Point: -70° Boiling Point: 186-189° Beilstein Reference: 102998 MDL No.: MFCD00006624
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 186…189 °C
Point de fusion: < –70 °C
Densité: 1.027
Point d'éclair: 93 °C (199 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006624
Numéro CAS: 100-72-1
EINECS: 202-882-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité