1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonyl chloride
CFF458.2.5 CFF458.5 CFF458.10 017471-2.5G 017471-5G 017471-10G 017471-1G
CHMPCFF458.2.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF458.2.5 CHMPCFF458.5 CHMPCFF458.10 FLUO017471-2.5G FLUO017471-5G FLUO017471-10G FLUO017471-1G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonyl chloride
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonyl chloride
Formule: C₆H₇ClN₂O
Numéro MDL: MFCD00833258
Numéro CAS: 55458-67-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité