1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CFF459.2.5 CFF459.5 CFF459.10 017472-5G 017472-10G 017472-1G
CHMPCFF459.2.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF459.2.5 CHMPCFF459.5 CHMPCFF459.10 FLUO017472-5G FLUO017472-10G FLUO017472-1G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00085040
Numéro CAS: 5744-59-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité