4-Carboxyphenylboronic acid
Synonyms: 4-Boronobenzoic Acid, Ark Pharm, 4-Carboxybenzeneboronic acid
FL10786.2 010786-5G 010786-25G
CHMPFL10786.2EA 0 EUR InStock
CHMPFL10786.2 FLUO010786-5G FLUO010786-25G
4-Carboxyphenylboronic acid
4-Carboxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BO₄
MW: 165,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151801
Numéro CAS: 14047-29-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité