Dibenzenesulphonimide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dibenzenesulphonamide
D2540-25G D2540-5G
TCIAD2540-25GEA 172 EUR InStock
TCIAD2540-25G TCIAD2540-5G
Dibenzenesulphonimide ≥98.0% (par HPLC)
Dibenzenesulphonimide
Formule: C₁₂H₁₁NO₄S₂
MW: 297,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025019
Numéro CAS: 2618-96-4
EINECS: 220-051-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef8b37500dfae7ddb972a994aea0557164adb946&vid=ef8b37500dfae7ddb972a994aea0557164adb946&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité