Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5'-Ethyl-2'-methoxyacetophenone


019222-1G 019222-5G
FLUO019222-1GEA 0 EUR InStock
FLUO019222-1G FLUO019222-5G
5'-Ethyl-2'-methoxyacetophenone
5'-Ethyl-2'-methoxyacetophenone


Formule: C₁₁H₁₄O₂
Numéro MDL: MFCD03789119
Numéro CAS: 29643-54-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité