4-Biphenylboronic acid pinacol ester
010849-10G 010849-1G 010849-5G
FLUO010849-10GEA 0 EUR InStock
FLUO010849-10G FLUO010849-1G FLUO010849-5G
4-Biphenylboronic acid pinacol ester
4-Biphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₈H₂₁BO₂
MW: 280,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD07368291
Numéro CAS: 144432-80-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité