2-Chlorothioxanthone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chlorothioxanthen-9-one, 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one
C0292-25G C0292-5G
TCIAC0292-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAC0292-25G TCIAC0292-5G
2-Chlorothioxanthone ≥98.0% (par GC)
2-Chlorothioxanthone
Formule: C₁₃H₇ClOS
MW: 246,72 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005067
Numéro CAS: 86-39-5
EINECS: 201-667-2
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57e7ed4c3cdb92180056125497bc8141a7b181e8&vid=57e7ed4c3cdb92180056125497bc8141a7b181e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 153.0 deg-C
Solubility in hot Toluene very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité