4-Nonylphenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-N-Nonylphenylboronic acid, 4-n-Nonylbenzeneboronic acid, FAAH/MAGL-IN-4
L17753.03 L17753.06
L17753.03EA 104 EUR InStock
L17753.03 L17753.06
4-Nonylphenylboronic acid ≥98%
4-Nonylphenylboronic acid
Purity: 98+% CAS No.: 256383-45-6 Molecular Formula: C15H25BO2 Formula Weight: 248.18 Melting Point: 82-85° Beilstein Reference: 8215118
Formule: C₁₅H₂₅BO₂
MW: 248,18 g/mol
Point de fusion: 82…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093070
Numéro CAS: 256383-45-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité