4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 2-Methyl-4-fluorophenylboronic acid
F0666-1G F0666-5G
TCIAF0666-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAF0666-1G TCIAF0666-5G
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093072
Numéro CAS: 139911-29-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5edc9e15a31d7f161e26115bc02f862873741b6&vid=f5edc9e15a31d7f161e26115bc02f862873741b6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité