2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
006375-1G 006375-5G 006375-10G
FLUO006375-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006375-1G FLUO006375-5G FLUO006375-10G
2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆F₄O
MW: 206,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061248
Numéro CAS: 202664-53-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité