2'-Fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone
006376-1G 006376-5G
FLUO006376-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006376-1G FLUO006376-5G
2'-Fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone
2'-Fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆F₄O
MW: 206,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061249
Numéro CAS: 174013-29-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité