2,6-Difluoro-3-methylbenzamide
005749-5G 005749-1G
FLUO005749-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005749-5G FLUO005749-1G
2,6-Difluoro-3-methylbenzamide
2,6-Difluoro-3-methylbenzamide
Formule: C₈H₇F₂NO
Numéro MDL: MFCD01631408
Numéro CAS: 261763-36-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité