3',5'-Difluoro-2'-hydroxyacetophenone
Synonyms: 1-(3,5-Difluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone
004816-1G 004816-5G
FLUO004816-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004816-1G FLUO004816-5G
3',5'-Difluoro-2'-hydroxyacetophenone
3',5'-Difluoro-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042476
Numéro CAS: 140675-42-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité