1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione
001491-1G 001491-5G
FLUO001491-1GEA 0 EUR InStock
FLUO001491-1G FLUO001491-5G
1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione
1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione
Formule: C₇H₂F₁₀O₂
MW: 308,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040961
Numéro CAS: 20583-66-8
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité