4-Bromobenzylamine hydrochloride ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-Bromophenyl)methanamine hydrochloride
B1841-25G B1841-5G
TCIAB1841-25GEA 427 EUR InStock
TCIAB1841-25G TCIAB1841-5G
4-Bromobenzylamine hydrochloride ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
4-Bromobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₉BrClN
MW: 222,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012860
Numéro CAS: 26177-44-6
EINECS: 247-503-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3bed471ec71f39255111820d441fbab562f7c873&vid=3bed471ec71f39255111820d441fbab562f7c873&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité