1,3-Dibromo-5-isopropylbenzene
023866-25G 023866-5G
FLUO023866-25GEA 0 EUR InStock
FLUO023866-25G FLUO023866-5G
1,3-Dibromo-5-isopropylbenzene
1,3-Dibromo-5-isopropylbenzene
Formule: C₉H₁₀Br₂
MW: 277,9837 g/mol
Numéro MDL: MFCD06657957
Numéro CAS: 62655-20-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité