4'-Hydroxynonanophenone 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L02293.06 L02293.14
L02293.06EA 65 EUR InStock
L02293.06 L02293.14
4'-Hydroxynonanophenone 96%
4'-Hydroxynonanophenone
Purity: 96% CAS No.: 14392-69-9 Molecular Formula: C15H22O2 Formula Weight: 234.34 Melting Point: 53-57° Beilstein Reference: 2103401
Formule: C₁₅H₂₂O₂
MW: 234,34 g/mol
Point de fusion: 53…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020174
Numéro CAS: 14392-69-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité