L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR® Q Path® NovaBrush®, Brosses pour prélèvement cytologique endo et exocervical
Fournisseur: VWR Collection
720-2066EA 236 EUR InStock
720-2066 720-2069 720-2067 720-2068 720-2070 720-2071
VWR® Q Path® NovaBrush®, Brosses pour prélèvement cytologique endo et exocervical
Brosses
Les brosses Q Path® NovaBrush sont des brosses à usage unique, conçues pour le prélèvement cytologique endo et exocervical. La forme de la tête de la brosse Q Path® NovaBrush® 1 en fait l'outil idéal pour l'échantillonnage endocervical, sans risque de traumatisme pour la patiente. Dotée d'un manche non détachable (rose), la brosse Q Path® NovaBrush® 1 à usage unique est appropriée au test de Pap (frottis) traditionnel et à la cytologie en couche mince. Les brosses Q Path® NovaBrush® 2 et 3 sont toutes deux adaptées au prélèvement endo et exocervical. Dotées d'unMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité