Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fmoc-D-phenylalanine

Synonyms: Fmoc-D-Phe-OH, N-Fmoc-D-phenylalanine

046653-1G 046653-5G
FLUO046653-1GEA 0 EUR InStock
FLUO046653-1G FLUO046653-5G
Fmoc-D-phenylalanine
Fmoc-D-phenylalanine


Formule: C₂₄H₂₁NO₄
MW: 387,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00062955
Numéro CAS: 86123-10-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité