2-Methoxythioanisole
Synonyms: 2-(Methylsulphanyl)anisole
008048-5G 008048-25G
FLUO008048-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008048-5G FLUO008048-25G
2-Methoxythioanisole
2-Methoxythioanisole
Formule: C₈H₁₀OS
Numéro MDL: MFCD00792424
Numéro CAS: 2388-73-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité