1,4-Dicyano-2-butene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dihydromucononitrile
H0357-25G H0357-5G
TCIAH0357-25GEA 96.8 EUR InStock
TCIAH0357-25G TCIAH0357-5G
1,4-Dicyano-2-butene ≥98.0% (par GC)
1,4-Dicyano-2-butene
Formule: C₆H₆N₂
MW: 106,1252 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD00001964
Numéro CAS: 1119-85-3
EINECS: 214-287-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93e4b1dd0ef829b571aea49e4cf31afe4fb00e10&vid=93e4b1dd0ef829b571aea49e4cf31afe4fb00e10&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 79.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité