Aluminium magnesium isopropoxide 10% (p/v) dans le propanol-2 , 99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Magnesium aluminum i-propoxide
36591.AC 36591.AE
36591.ACEA 101 EUR InStock
36591.AC 36591.AE
Aluminium magnesium isopropoxide 10% (p/v) dans le propanol-2 , 99.9% (base métaux)
Aluminium magnesium isopropoxide
Purity: 99.9% CAS No.: 69207-83-6 Molecular Formula: Mg[Al(OCH(CH3)2)4]2 Formula Weight: 550.53 Physical Form: Liquid Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Boiling Point: 130-142°/2.0mm UN No.: 1219 MDL No.: MFCD00070426
Formule: C₂₄H₅₆Al₂MgO₈
MW: 550,965 g/mol
Point d'ébullition: 130…142 °C (2.0 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070426
Numéro CAS: 69207-83-6
ONU: 1219
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité