Bromoxylenol blue
Fournisseur: TCI
B0998-25G B0998-5G
TCIAB0998-25GEA 196 EUR InStock
TCIAB0998-25G TCIAB0998-5G
Bromoxylenol blue
Bromoxylenol blue
Formule: C₂₃H₂₀Br₂O₅S
Numéro MDL: MFCD00005873
Numéro CAS: 40070-59-5
EINECS: 254-780-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26559bd2907721e60efac872d7097eaf3e7de415&vid=26559bd2907721e60efac872d7097eaf3e7de415&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown to Dark purple powder to crystal
Lambda max. 612.0 to 616.0 nm (H2O)
Absorbance min. 0.670 (10mg/L, H2O, 612.0 to 616.0nm)
Transition interval (pH) (yellow)6.0 to 7.6 (blue)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité