8-Chlorotheophylline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C0293-250G C0293-25G
TCIAC0293-250GEA 127 EUR InStock
TCIAC0293-250G TCIAC0293-25G
8-Chlorotheophylline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
8-Chlorotheophylline
Formule: C₇H₇ClN₄O₂
Numéro MDL: MFCD00005581
Numéro CAS: 85-18-7
EINECS: 201-590-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73ef2597501fa131beed459776490483d1b86d9e&vid=73ef2597501fa131beed459776490483d1b86d9e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité