1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
Synonyms: 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid
016099-1G 016099-5G
FLUO016099-1GEA 0 EUR InStock
FLUO016099-1G FLUO016099-5G
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
Formule: C₈H₉BO₄
MW: 179,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD01009696
Numéro CAS: 164014-95-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité