Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester

Synonyms: 2-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid pinacol ester, 4-Fluoro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde, 2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid, pinacol ester

046373-1G 046373-5G
FLUO046373-1GEA 0 EUR InStock
FLUO046373-1G FLUO046373-5G
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester


Formule: C₁₃H₁₆BFO₃
MW: 250,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD11867877
Numéro CAS: 1112208-82-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité